Learn More
Julabo™ Líquidos de baños térmicos
Código de producto. 11989068
Click to view available options
Color:
Amarillo claro
Marrón claro
Transparente
Cantidad:
5 l
10 l
Modelo:
H10
H20S
H250S
H350
H5
HS
HY
Thermal G
Thermal M
Intervalo de temperatura:
De -20 °C a +180 °C
De -30 °C a +80 °C
De -50 °C a +105 °C
De -80 °C a +55 °C
De 0 °C a 220 °C
De 20 °C a 250 °C
De 4 a 170 °C
De 40 a 170 °C
De 50 °C a 350 °C
Tamaño de la unidad:
10 PCS
10 litros
5 PCS
5 litros
paquete de 5
Código de producto. 11989068
Marca: Julabo™ 8940103
Se utilizan para aplicaciones de control de temperatura. Los líquidos de baños térmicos Julabo™ ofrecen un funcionamiento seguro y fiable.
  • Para sistemas cerrados como Presto o Forte
  • Tiene amplias escalas de temperatura
  • Viscosidad baja
  • Alta estabilidad
  • Buena conductividad térmica
  • Olor mínimo
  • Tendencia baja a la corrosión
  • Baja toxicidad
  • Larga vida útil
Especificaciones
Color Marrón claro
Intervalo de temperatura De 20 °C a 250 °C
Tipo Líquido de baño térmico
Tipo de liberación de fluidos Baño térmico
Para utilizar con (aplicación) Ideal para aplicaciones de control de temperatura y para garantizar un funcionamiento seguro y fiable, viscosidad, oxi
Incluye Grifo de drenaje
Modelo HS
Cantidad 5 l
Temperatura máxima (métrico) > 400 °C
Viscosidad 55 mm2/s a 20 °C