Learn More
Julabo™ Líquidos de baños térmicos
Click to view available options
Color:
Amarillo claro
Marrón claro
Transparente
Cantidad:
5 l
10 l
Modelo:
H10
H20S
H250S
H350
H5
HS
HY
Thermal G
Thermal M
Intervalo de temperatura:
De -20 °C a +180 °C
De -30 °C a +80 °C
De -50 °C a +105 °C
De -80 °C a +55 °C
De 0 °C a 220 °C
De 20 °C a 250 °C
De 4 a 170 °C
De 40 a 170 °C
De 50 °C a 350 °C
Tamaño de la unidad:
10 PCS
10 litros
5 PCS
5 litros
paquete de 5
Descripción
- Para sistemas cerrados como Presto o Forte
- Tiene amplias escalas de temperatura
- Viscosidad baja
- Alta estabilidad
- Buena conductividad térmica
- Olor mínimo
- Tendencia baja a la corrosión
- Baja toxicidad
- Larga vida útil
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Marrón claro |
| Intervalo de temperatura | De 20 °C a 250 °C |
| Tipo | Líquido de baño térmico |
| Tipo de liberación de fluidos | Baño térmico |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para aplicaciones de control de temperatura y para garantizar un funcionamiento seguro y fiable, viscosidad, oxi |
| Incluye | Grifo de drenaje |
| Modelo | H250S |
| Cantidad | 5 l |
| Temperatura máxima (métrico) | > 400 °C |
| Viscosidad | 22,3mm2/s en 20 °C |