Learn More
- Home
- Products
- Baños
- Accesorios para baño
- Julabo™ Líquidos de baños térmicos
Julabo™ Líquidos de baños térmicos
Código de producto. 10048001
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo claro
Marrón claro
Transparente
Cantidad:
5 l
10 l
Modelo:
H10
H20S
H250S
H350
H5
HS
HY
Thermal G
Thermal M
Intervalo de temperatura:
De -20 °C a +180 °C
De -30 °C a +80 °C
De -50 °C a +105 °C
De -80 °C a +55 °C
De 0 °C a 220 °C
De 20 °C a 250 °C
De 4 a 170 °C
De 40 a 170 °C
De 50 °C a 350 °C
Tamaño de la unidad:
10 PCS
10 litros
5 PCS
5 litros
paquete de 5
| Código de producto. | Color | Cantidad | Modelo | Intervalo de temperatura | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10048001 | Marrón claro | 5 l | H20S | De 0 °C a 220 °C | 5 litros |
| 10363385 | Amarillo claro | 10 l | Thermal G | De -30 °C a +80 °C | 10 litros |
| 11950278 | Transparente | 5 l | H10 | De -20 °C a +180 °C | 5 PCS |
| 11900228 | Transparente | 5 l | Thermal M | De 40 a 170 °C | 5 litros |
| 10551802 | Marrón claro | 10 l | HS | De 20 °C a 250 °C | 10 litros |
| 11967458 | Transparente | 5 l | H5 | De -50 °C a +105 °C | 5 litros |
| 11924738 | Transparente | 5 l | H350 | De 50 °C a 350 °C | 5 litros |
| 11957458 | Transparente | 10 l | H10 | De -20 °C a +180 °C | 10 PCS |
| 11970218 | Transparente | 10 l | H5 | De -50 °C a +105 °C | 10 litros |
| 11960218 | Transparente | 5 l | HY | De -80 °C a +55 °C | 5 litros |
| 11950238 | Transparente | 10 l | HY | De -80 °C a +55 °C | 10 litros |
| 10162101 | Marrón claro | 10 l | H20S | De 0 °C a 220 °C | 10 litros |
| 11920268 | Marrón claro | 10 l | H250S | De 20 °C a 250 °C | 10 litros |
| 11989068 | Marrón claro | 5 l | HS | De 20 °C a 250 °C | 5 litros |
| 11930268 | Marrón claro | 5 l | H250S | De 20 °C a 250 °C | paquete de 5 |
| 11947458 | Amarillo claro | 5 l | Thermal G | De -30 °C a +80 °C | 5 PCS |
| 10468881 | Transparente | 10 l | Thermal M | De 4 a 170 °C | 10 litros |
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10048001
Marca: Julabo™ 8940109
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para sistemas cerrados como Presto o Forte
- Tiene amplias escalas de temperatura
- Viscosidad baja
- Alta estabilidad
- Buena conductividad térmica
- Olor mínimo
- Tendencia baja a la corrosión
- Baja toxicidad
- Larga vida útil
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Marrón claro |
| Para utilizar con (equipo) | Circuladores con refrigeración |
| Intervalo de temperatura | De 0 °C a 220 °C |
| Tipo | Líquido de baño térmico |
| Tipo de liberación de fluidos | Baño térmico |
| Incluye | Grifo de drenaje |
| Modelo | H20S |
| Cantidad | 5 l |
| Temperatura máxima (métrico) | > 400 °C |
| Viscosidad | 22,3mm2/s en 20 °C |