Learn More
Abeba™ Zapatos The Original 7204
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
- Cuero blanco de diseño liso
- Suela antideslizante
- Tratamiento Sanitized
- Correa de talón plegable, ajustable
- Plantilla de cuero
- Modelo descatalogado
- Talonera
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC |
| Color | Blanco |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 45 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Modelo | 7204 |
| Resistente a | Animal fats, oil and fuel |