Learn More
Abeba™ Zapatos The Original 7204
Código de producto. 15682558
Change view
Click to view available options
Tamaño:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Tamaño de la unidad:
1 par
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15682558 35 1 par
15692558 36 1 par
15602568 37 1 par
15612568 38 1 par
15622568 39 1 par
15632568 40 1 par
15642568 41 1 par
15652568 42 1 par
15662568 43 1 par
15672568 44 1 par
15682568 45 1 par
15692568 46 1 par
15602578 47 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 15682558 Proveedor Abeba™ N.º de proveedor 7204/35
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Resistente a grasas animales, al aceite y al combustible.Tratamiento Sanitized™
  • CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
  • Cuero blanco de diseño liso
  • Suela antideslizante
  • Tratamiento Sanitized
  • Correa de talón plegable, ajustable
  • Plantilla de cuero
  • Modelo descatalogado
  • Talonera
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE EN ISO 20347:2012 OB FO SRC
Color Blanco
Material Cuero
Tamaño 35
Características exclusivas Antideslizante
Modelo 7204
Resistente a Animal fats, oil and fuel