Learn More
Abeba™ Zapatos The Original 7050
Descripción
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Piel suave
- Blanco
- Suela antideslizante
- Tratamiento Sanitized
- Capa superior de piel
- zona del empeine ajustable
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC |
| Color | Blanco |
| Material | Cuero |
| Tamaño | 42 |
| Características exclusivas | Antideslizante |
| Modelo | 7050 |
| Resistente a | Grasas animales, aceite y combustible |