Learn More
THAP8 Monoclonal Antibody (OTI4F7), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. p-200017567
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17535394 30 μL 30 microlitros
17515394 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17535394 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA811425S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
THAP8 Monoclonal antibody specifically detects THAP8 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno THAP8
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI4F7
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica THAP8
N.º de referencia del gen Q8NA92
Alias de gen THAP domain containing 8; THAP domain-containing protein 8; THAP8
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 86-274 of human THAP8 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 199745
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1