missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
THAP6 Antibody (OTI1E10), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP2-74498CL1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
THAP6 Monoclonal antibody specifically detects THAP6 in Human,Rat samples. It is validated for Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Especificaciones
| THAP6 | |
| Monoclonal | |
| CoraFluor 1 | |
| MGC30052, THAP domain containing 6, THAP domain-containing protein 6 | |
| Full length human recombinant protein of human THAP6 (NP_653322) produced in E.coli. | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human, Rat | |
| Purified |
| Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| OTI1E10 | |
| PBS | |
| Mouse | |
| Immunogen affinity purified | |
| RUO | |
| 152815 | |
| Store at 4°C in the dark. Do not freeze. | |
| IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido