Learn More
Talio, solución estándar plasmática, Specpure™, Tl 10.000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11342388
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
11342388 50 mL 50 ml
11332388 100 mL 100 ml
11460460 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11342388 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 014437.AD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
Número MDL MFCD00134063
Specifications
Nombre del producto químico o material Thallium plasma standard solution
Nombre de nota Tl 10000μg/mL
Forma física Líquido
Concentración Tl in 5% HNO3
Número UN UN3264
Cantidad 50 mL
Grado Specpure