Learn More
Óxido de talio(III), 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
Descripción
Thallium(III) oxide is used in organic synthesis and as an analytical reagent
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El óxido de talio(III) se utiliza en la síntesis orgánica y como reactivo analítico
Solubilidad
Insoluble en agua y álcalis. Se descompone en HCl y H2SO4
Notas
Mantener el envase bien cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
El óxido de talio(III) se utiliza en la síntesis orgánica y como reactivo analítico
Solubilidad
Insoluble en agua y álcalis. Se descompone en HCl y H2SO4
Notas
Mantener el envase bien cerrado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de ebullición | 875°C |
| Nombre del producto químico o material | Thallium(III) oxide |
| Punto de fusión | 717°C |
| Cantidad | 10 g |
| Número UN | UN1707 |
| Índice Merck | 14,9268 |
| Información de solubilidad | Insoluble in water and alkalis. Decomposes in HCl and H2SO4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 456.74 |
| Porcentaje de pureza | 96% |
| Olor | Odorless |
| Mostrar más |