Learn More
Cloruro de talio(III) hidrato, Thermo Scientific™
Código de producto. 11394248
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11394248 5 g 5 g
11384248 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11394248
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041506.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13453-33-3
Número MDL MFCD00049600
Sinónimo Thallic chloride
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thallium(III) chloride hydrate
Punto de fusión 37°C
Forma física Agregados cristalinos
Cantidad 5 g
Número UN UN1707
Información de solubilidad It is soluble in water 862g/L
Formula Weight (peso de la fórmula) 310.73 (Anhydrous)