Learn More
Seleniuro de talio(I), 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11323378
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
2 g
11323378 2 g 2 g
11333378 10 g 10 g
2 options
Código de producto. 11323378
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 036296.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 15572-25-5
Thallium(I) selenide is used in molten form as a semiconductor. Semiconducting thallium(I) selenide is used for IR detection
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15572-25-5
Número MDL MFCD00049603
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thallium(I) selenide
Punto de fusión ∼340°C
Forma física Masa de 10 mm y hacia abajo
Cantidad 2 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1707
Índice Merck 14,9267
Información de solubilidad Insoluble in water and acids.
Formula Weight (peso de la fórmula) 487.7
Porcentaje de pureza 99.9%
Densidad 9.05 g/mL