Learn More
Nitrato de talio(I), 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3756719 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10481671 25 g Frasco de vidrio 25 g
10521174 100 g Frasco de vidrio 100 g
2 options
Código de producto. 10481671
Marca: Thermo Scientific Acros 265590250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 10102-45-1 | NO3Tl | 266.38 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10102-45-1
Fórmula molecular NO3Tl
Peso molecular (g/mol) 266.38
Número MDL MFCD00011280
Clave InChI FYWSTUCDSVYLPV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thallium i nitrate, thallium 1+ nitrate, thallous nitrate, thallium mononitrate, thallium nitrate van, thallium nitrate, tlno3, unii-ljq38dsr12, rcra waste number u217, thallium i nitrate 1:1
PubChem CID 24937
Nombre IUPAC talio(1+);nitrato
SMILES [Tl+].[O-][N+]([O-])=O
Especificaciones
Punto de ebullición 433.0°C
Nombre del producto químico o material Thallium(I) nitrate
Punto de fusión 206.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 25 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5%
Fórmula lineal TlNO3
Fieser 13,86
Índice Merck 15, 9414
Información de solubilidad Solubility in water: 95g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 266.38
Porcentaje de pureza 99.5%