Learn More
Neodecanoato de talio(I), (Tl 52,5-55,5 %), Thermo Scientific™
Código de producto. 11324577
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11324577 10 g 10 g
11334577 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11324577 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039626.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Número MDL MFCD00070467
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thallium(I) neodecanoate
Forma física Sólido
Cantidad 10 g
Número UN UN1707
Formula Weight (peso de la fórmula) 375.61
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Tl 52.5 to 55.5%