Learn More
Yoduro de talio(I), Puratronic™, 99,9995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7058679
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11354638 10 g 10 g
11344638 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11354638 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043001.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 7790-30-9 | ITl | 331.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7790-30-9
Fórmula molecular ITl
Peso molecular (g/mol) 331.28
Número MDL MFCD00011279
Clave InChI CMJCEVKJYRZMIA-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo thallium iii iodide, thallium iodide tli2, thallium iodide ous, thallium i iodide, anhydrous, ampuled under argon trace metals basis 10g, tli
Nombre IUPAC yoduro de λ¹-talio
SMILES [I-].[Tl+]
Especificaciones
Punto de ebullición 824°C
Nombre del producto químico o material Thallium (I) iodide
Punto de fusión 440°C
Color Amarillo
Forma física Polvo
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1707
Índice Merck 14,9264
Formula Weight (peso de la fórmula) 331.27
Porcentaje de pureza 99.9995%
Grado Puratronic
Olor Odorless
Sensibilidad Light sensitive
Densidad 7.1 g/mL