Learn More
Hexafluorofosfato(V) de talio(I), 97 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7050881
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11354577 5 g 5 g
11344577 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11354577 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039627.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60969-19-9
Fórmula molecular F6PTl
Peso molecular (g/mol) 349.344
Número MDL MFCD00049807
Clave InChI FRZBCOUMLHRKRT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thallium hexafluorophosphate, tlpf6, thallium i hexafluorophosphate, thallium 1+ hexafluorophosphate, thallium 1+ hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide, $l^ 1-thallanylium hexafluoro-$l^ 5-phosphanuide
PubChem CID 10904204
Nombre IUPAC talio(1+);hexafluorofosfato
SMILES F[P-](F)(F)(F)(F)F.[Tl+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thallium(I) hexafluorophosphate(V)
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 5 g
Número UN UN1707
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 349.34
Porcentaje de pureza ≤97%