Learn More
Cloruro de talio(I), 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thallium(I) chloride |
| Punto de fusión | 430°C |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 5 g |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Número UN | UN1707 |
| Índice Merck | 14,9260 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.82 |
| Porcentaje de pureza | 99.999% |
| Índice de refracción | 2.247 |
| Mostrar más |