Learn More
Acetato de talio(I), 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7048881
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11341908 25 g 25 g
11351908 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11341908
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 011842.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 563-68-8 | C2H6O2Tl | 266.448 g/mol
Thallium(I) acetate is used as a selective agent against gram-negative bacteria in selective media for the detection of mollicutes. It is also used in preparation of thallium derivatives. It is involved in the separation ore constituents by flotation method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 563-68-8
Fórmula molecular C2H6O2Tl
Peso molecular (g/mol) 266.448
Número MDL MFCD00013045
Clave InChI CNWGLQAFFSLHRX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thallium i acetate
PubChem CID 131675083
Nombre IUPAC ácido acético;hidrógeno molecular;talio
SMILES [HH].CC(=O)O.[Tl]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thallium(I) acetate
Punto de fusión 131°C
Forma física Agregados cristalinos húmedos
Cantidad 25 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN1707
Beilstein 3693914
Índice Merck 14,9257
Información de solubilidad Soluble in water,alcoholSoluble in cold water,ethanol,chloroform and ether; Sparingly soluble in hot water; Insoluble in acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.42
Porcentaje de pureza 99.995%
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Thallium (I) acetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H310-Mortal en contacto con la piel.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P405-Guardar bajo llave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Thallium(I) acetate