Learn More
2,4-Pentanedionato de talio(I), +97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15422967
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15422967 1 g 1 g
11304909 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15422967
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 078113.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14219-90-0
Fórmula molecular C5H7O2Tl
Peso molecular (g/mol) 303.489
Número MDL MFCD00013506
Clave InChI QGQYKYKTENVDSC-BJILWQEISA-M
Sinónimo thallium i acetylacetonate, th acac, 2,4-pentanedione thallium i derivative, thallium 1+ 2e-4-oxopent-2-en-2-olate
PubChem CID 71311301
Nombre IUPAC [(E)-4-oxopent-2-en-2-il]oxitalio
SMILES CC(=CC(=O)C)O[Tl]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thallium (I) 2,4-pentanedionate
Punto de fusión >134°C
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 1 g
Número UN UN1707
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.5
Porcentaje de pureza ≥97%