Learn More
Trifluoroacetato de talio, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3777091 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 GR
25 GR
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10157990 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10380334 100 g Frasco de vidrio 100 GR
2 options
Código de producto. 10157990
Marca: Thermo Scientific Acros 420760250
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23586-53-0
Fórmula molecular C6F9O6Tl
Peso molecular (g/mol) 543.42
Número MDL MFCD00000414
Clave InChI PSHNNUKOUQCMSG-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo thallium iii trifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, thallium 3+ salt, acetic acid,2,2,2-trifluoro-, thallium 3+ salt 3:1, thallium 3+ ; 2,2,2-trifluoroacetate, thallium tris trifluoroacetate, trifluoroacetic acid thallium iii, thallic trifluoroacetate, tech, thallium 3+ tritrifluoroacetate
PubChem CID 90200
Nombre IUPAC talio(3+);2,2,2-trifluoroacetato
SMILES C(=O)(C(F)(F)F)[O-].C(=O)(C(F)(F)F)[O-].C(=O)(C(F)(F)F)[O-].[Tl+3]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Thallic trifluoroacetate
Color Beige
Forma física Polvo fino
Cantidad 25 g
Fórmula lineal (CF3COO)3Tl
Beilstein 02, II, 186
Fieser 03,286; 04,498; 05,658; 06,579; 07,365; 08,478; 10,397; 05,654
Formula Weight (peso de la fórmula) 543.42
Grado Técnico
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Thallic trifluoroacetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.