missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thalidomide-O-amido-C4-N3, MedChemExpress

Código de producto. 16460106
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
2 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 g
500 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16460106 2 g 2 g
16494916 100 mg 100 miligramos
16441576 500 mg 500 miligramos
16411029 1 g 1 g
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16460106

Marca: Medchem Express HY103615

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Thalidomide-O-amido-C4-N3 is a synthesized E3 ligase ligand-linker conjugate that incorporates the Thalidomide based cereblon ligand and a linker used in PROTAC technology.

Thalidomide-O-amido-C4-N3 is a synthesized E3 ligase ligand-linker conjugate that incorporates the Thalidomide based cereblon ligand and a linker used in PROTAC technology.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Thalidomide-O-amido-C4-N3
CAS 2098488-36-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H20N6O6
Cantidad 2 g
Sinónimo Cereblon Ligand-Linker Conjugates 4 E3 ligase Ligand-Linker Conjugates 18
Información de solubilidad DMSO : ≥ 41 mg/mL (95.70 mM)
SMILES O=C(N(C(CCC1=O)C(N1)=O)C2=O)C(C2=CC=C3)=C3OCC(NCCCCN=[N+]=[N-])=O
Peso molecular (g/mol) 428.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.4
Porcentaje de pureza 98.63%
Grado Research
Forma física Solid
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.