missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thalidomide-O-amido-C3-COOH, MedChemExpress

Código de producto. p-200095968
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
2 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 g
500 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16481019

Marca: Medchem Express HY103612

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Thalidomide-O-amido-C3-COOH is a synthesized E3 ligase ligand-linker conjugate that incorporates the Thalidomide based cereblon ligand and a linker used in PROTAC technology.

Thalidomide-O-amido-C3-COOH is a synthesized E3 ligase ligand-linker conjugate that incorporates the Thalidomide based cereblon ligand and a linker used in PROTAC technology.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Thalidomide-O-amido-C3-COOH
CAS 2308035-51-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H19N3O8
Cantidad 1 g
Sinónimo Cereblon Ligand-Linker Conjugates 7 E3 ligase Ligand-Linker Conjugates 15
Información de solubilidad DMSO : ≥ 55.5 mg/mL (132.98 mM)
SMILES O=C(N(C(CCC1=O)C(N1)=O)C2=O)C(C2=CC=C3)=C3OCC(NCCCC(O)=O)=O
Peso molecular (g/mol) 417.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 417.37
Porcentaje de pureza 99.49%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado