missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TH5487, MedChemExpress

Código de producto. 16477957
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16477957 5 mg 5 miligramos
16485238 10 mg 10 miligramos
16415916 100 mg 100 miligramos
16401457 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16477957

Marca: Medchem Express HY125276

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress TH5487 is a potent 8-oxoguanine DNA glycosylase 1 (OGG1) inhibitor with an IC50 of 342 nM. TH5487 stops OGG1 from recognizing its DNA substrate, inhibits DNA repair and modifies OGG1 chromatin dynamics, which results in the inhibition of proinflammatory pathway genes.

TH5487 is a potent 8-oxoguanine DNA glycosylase 1 (OGG1) inhibitor with an IC50 of 342 nM. TH5487 stops OGG1 from recognizing its DNA substrate, inhibits DNA repair and modifies OGG1 chromatin dynamics, which results in the inhibition of proinflammatory pathway genes.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material TH5487
CAS 2304947-71-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H18BrIN4O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (46.20 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N1CCC(N(C2=CC=CC(Br)=C2N3)C3=O)CC1)NC4=CC=C(I)C=C4
Peso molecular (g/mol) 541.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 541.18
Porcentaje de pureza 99.23%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.