missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TH34, MedChemExpress

Código de producto. 16473116
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16473116 25 mg 25 miligramos
16487247 5 mg 5 miligramos
16480837 50 mg 50 miligramos
16444538 10 mg 10 miligramos
16405396 100 mg 100 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16473116

Marca: Medchem Express HY111818

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress TH34, an HDAC6/8/10 inhibitor with IC50s of 4.6 μM, 1.9 μM, and 7.7 μM respectively, shows high selectivity over HDAC1/2/3.

TH34, an HDAC6/8/10 inhibitor with IC50s of 4.6 μM, 1.9 μM, and 7.7 μM respectively, shows high selectivity over HDAC1/2/3.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material TH34
Forma física Solid
CAS 2196203-96-8
Color Off-White
Cantidad 25 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H16N2O2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (585.25 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NO)C1=CC=C(C)C(NCC2=CC=CC=C2)=C1
Peso molecular (g/mol) 256.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.3
Porcentaje de pureza 98.41%
Grado Research
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.