missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TH1L Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1A10G2, Proteintech

Código de producto. p-7224153 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16859975 20 μL 20 microlitros
16849975 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16859975

Marca: Proteintech 673801IG20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The TH1L antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human TH1L. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The TH1L antibody has been validated for the following applications: IF, WB, ELISA analysis.

Especificaciones

Antígeno TH1L
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1A10G2
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51497
Especies diana Human, Rat, Mouse
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.