Learn More
TH1L Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 1A10G2, Proteintech
Código de producto. 16859975 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16859975 20 μL 20 microlitros
16849975 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16859975
Marca: Proteintech 673801IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
The TH1L antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human TH1L. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The TH1L antibody has been validated for the following applications: IF, WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno TH1L
Aplicaciones Western Blot, Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1A10G2
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51497
Especies diana Human, Rat, Mouse
Isotype IgG2a