Learn More
Thermo Scientific™ TH-660 rotor basculante, cucharón
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Procese las muestras de manera eficaz con el paquete de rotor basculante Thermo Scientific™ TH-660 .
Información para pedidos:
Pedir Re-Seal (11) × por separado el tornillo de banco del tubo (45537) de de 32 mm. Para obtener más información, póngase en contacto con el representante de ventas.
Compatible con:
Serie de centrífugas de alta velocidad Thermo Scientific Sorvall WX 80/90/100
Recomendada para:
Aislamiento zonal de proteínas y ARN.
Nota:
La herramienta de extracción de adaptadores cónicos (solo para piezas disponibles directamente desde Seton Scientific) se puede solicitar como 4209
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | TH-660 rotor basculante, cucharón |
| Material | Titanio |
| Tipo | Rotor basculante |
| Capacidad | 6 x 4,4 mL |
| RCF máx. | 488.576 x g |
| Vel. máx | 60.000 rpm |
| Radio (métrico) | 121,5 mm |
| Radio mín. (métrico) | 64,6 mm |
| Factor K | 44,4 |
| Longitud máx. del tubo | 60 mm |
| Mostrar más |