Learn More
Gestigkeit Harry™ Placa calefactora, de 50 °C a 300 °C, aleación de aluminio
Código de producto. 10141061
Change view
Click to view available options
Material de la placa superior:
Aleación de aluminio
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material de la placa superior unitSize
10141061 Aleación de aluminio cada uno
1 options
Código de producto. 10141061
Marca: Gestigkeit Harry™ TH12
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Forma: Rectángulo; tamaño: 12 x 18 pulg
Nota: Se envía con un enchufe Schuko de la UE.
Especificaciones
Material de la placa superior Aleación de aluminio
Tamaño 12 x 18 pulg
Temperatura (métrico) De 50 °C a 300 °C
Peso (métrico) 14 kg
Vataje 2400 w
Requisitos eléctricos 230 V, 2400 w
tipo de tapón Enchufe Schuko de la UE
Forma Rectángulo
Tensión 230 V
Tipo Placa caliente