Learn More
Gestigkeit Harry™ Placa calefactora, de 30 °C a 110 °C, aleación de aluminio
Descripción
Shape: Rectangle; Size: 12 x 18 in.
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la placa superior | Aleación de aluminio |
| Tamaño | 12 x 18 pulg |
| Temperatura (métrico) | De 30 °C a 110 °C |
| Peso (imperial) | 30.9 lb. |
| Peso (métrico) | 14 kg |
| Vataje | 1650 w |
| Requisitos eléctricos | 230 V, 1650 w |
| Forma | Rectángulo |
| Tensión | 230 V |
| Tipo | Placa caliente |