Learn More
TGN46 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | TGN46 |
|---|---|
| Concentración | 0.33 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16881854
|
Proteintech
13573-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16871854
|
Proteintech
13573-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
IASPP is one of the most evolutionarily conserved inhibitors of p53 (TP53; MIM 191170), whereas ASPP1. and ASPP2. are activators of p53.Especificaciones
| TGN46 | |
| Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| O43493 | |
| 10618 | |
| TGN46 Fusion Protein Ag4470 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| TGOLN2 |
| 0.33 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Tgn38, TGN38 homolog, TGN46, TGN48, TGN51, TGOLN2, trans Golgi network protein 2, TTGN2 | |
| TGOLN2 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |