missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TGN46 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 13278198
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
13278198 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 13278198

Marca: Invitrogen™ PA523068

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Prior to immunostaining paraffin tissues, antigen retrieval with sodium citrate buffer (pH 6.0) is recommended.

IASPP is one of the most evolutionarily conserved inhibitors of p53 (TP53; MIM 191170), whereas ASPP1. and ASPP2. are activators of p53.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TGN46
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.02% sodium azide
génica Tgoln2
N.º de referencia del gen O43493, Q62314
Alias de gen AU015504; D6Ertd384e; hTGN48; hTGN51; Tgn38; TGN38 homolog; TGN38A; TGN38B; TGN41; TGN46; TGN48; TGN51; Tgoln1; Tgoln2; Trans-Golgi network glycoprotein 46; Trans-Golgi network glycoprotein 48; Trans-Golgi network glycoprotein 51; Trans-Golgi network integral membrane protein 1; trans-Golgi network integral membrane protein 2; Trans-Golgi network integral membrane protein TGN38; trans-golgi network protein; trans-Golgi network protein (46, 48, 51kD isoforms); trans-golgi network protein 1; trans-golgi network protein 2; trans-Golgi network protein TGN51; Ttgn1; TTGN2
Símbolos de los genes Tgoln2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A genomic peptide made to an internal region of the human TGN46 protein (within residues 200-350).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10618, 22135, 511904
Especies diana Human, Mouse, Monkey, Bovine
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • TGN46 Polyclonal Antibody
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: glycerol
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.