missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TGN46 Polyclonal Antibody

Código de producto. 11545912
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 UG
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
11545912 100 μg 100 UG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11545912 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA11069

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

PA1-1069 detects TGN46 in human samples. PA1-1069 has been successfully used in Western blot and immunofluorescence procedures. By Western blot, this antibody detects a ~51 kDa protein representing TGN46 in HEK293 and HeLa cell lysates. The PA1-1069 immunogen is a synthetic peptide corresponding to residues V(252) V P E Q P S W K D H S K P I S(267) of human TGN46. This peptide (Cat. # PEP-291) is available for use in neutralization and control experiments.

IASPP is one of the most evolutionarily conserved inhibitors of p53 (TP53; MIM 191170), whereas ASPP1. and ASPP2. are activators of p53.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TGN46
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1mg/mL BSA and 0.05% sodium azide
génica Tgoln2
N.º de referencia del gen O43493
Alias de gen AU015504; D6Ertd384e; hTGN48; hTGN51; Tgn38; TGN38 homolog; TGN38A; TGN38B; TGN41; TGN46; TGN48; TGN51; Tgoln1; Tgoln2; Trans-Golgi network glycoprotein 46; Trans-Golgi network glycoprotein 48; Trans-Golgi network glycoprotein 51; Trans-Golgi network integral membrane protein 1; trans-Golgi network integral membrane protein 2; Trans-Golgi network integral membrane protein TGN38; trans-golgi network protein; trans-Golgi network protein (46, 48, 51kD isoforms); trans-golgi network protein 1; trans-golgi network protein 2; trans-Golgi network protein TGN51; Ttgn1; TTGN2
Símbolos de los genes Tgoln2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Synthetic peptide corresponding to residues V(252) V P E Q P S W K D H S K P I S(267) of human TGN46.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10618
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.