Descripción
The TGIF2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human TGIF2. This antibody recognizes human antigen. The TGIF2 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TGIF2 |
| Aplicaciones | Western Blot, ELISA |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 2D6B6 |
| Concentración | 1000 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Mouse |
| Cantidad | 20 μL |
| Primario o secundario | Primary |
| ID de gen (Entrez) | 60436 |
| Mostrar más |