Learn More
TGIF2 Mouse anti-Human, Unconjugated, Clone: 2D6B6, Proteintech
Código de producto. 16860286 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16860286 20 μL 20 microlitros
16850286 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16860286
Marca: Proteintech 675761IG20UL
Mouse Monoclonal Antibody
The TGIF2 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human TGIF2. This antibody recognizes human antigen. The TGIF2 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Especificaciones
Antígeno TGIF2
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 2D6B6
Concentración 1000 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Especie del huésped Mouse
Cantidad 20 μL
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 60436
Especies diana Human
Isotype IgG1