Learn More
Descripción
TGF beta Receptor II (TGFBR2) is a member of the transforming growth factor-β (TGF-β) superfamily, which are critical regulators of cell proliferation and differentiation, developmental patterning and morphogenesis, and disease pathogenesis (PMID: 10974075). TGFBR2 result in both SMAD4-dependent constraint of proliferation and SMAD4-independent activation of apoptosis (PMID: 29396446). It has some isoforms with the molecular weight of 70-80 kDa and ∼90 kDa after glycosylated.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TGFBR2 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 200 μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Cantidad | 20 μL |
| Primario o secundario | Primary |
| ID de gen (Entrez) | 7048 |
| Especies diana | Human |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.