Learn More
TGFBR2 Rabbit, anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | TGFBR2 |
|---|---|
| Concentración | 200 μg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
17271386
|
Proteintech
27212-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
17261386
|
Proteintech
27212-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
TGF beta Receptor II (TGFBR2) is a member of the transforming growth factor-β (TGF-β) superfamily, which are critical regulators of cell proliferation and differentiation, developmental patterning and morphogenesis, and disease pathogenesis (PMID: 10974075). TGFBR2 result in both SMAD4-dependent constraint of proliferation and SMAD4-independent activation of apoptosis (PMID: 29396446). It has some isoforms with the molecular weight of 70-80 kDa and ∼90 kDa after glycosylated.
Especificaciones
| TGFBR2 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| 7048 |
| 200 μg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| Human | |
| Primary |