missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TGF-beta 3 Antibody, R&D Systems™

Código de producto. 18082852
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18082852 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18082852

Marca: R&D Systems AF243NA

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody has been used in 4 publications

TGF-beta 3 Polyclonal specifically detects TGF-beta 3 in Multi-Species samples. It is validated for Immunohistochemistry, Neutralization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TGF-beta 3
Aplicaciones Immunohistochemistry, Neutralization
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunohistochemistry 5-15 ug/mL, Neutralization 0.01-0.05 ug/mL
N.º de referencia del gen P10600
Alias de gen ARVD, ARVD1, FLJ16571, LDS5, RNHF, TGFB3, TGFbeta 3, TGF-beta3, TGF-beta-3, transforming growth factor beta-3, transforming growth factor, beta 3
Símbolos de los genes TGFB3
Especie del huésped Goat
Inmunógeno S. frugiperda insect ovarian cell line Sf 21-derived recombinant chicken TGF-beta 3 Ala301-Ser412 (Tyr340Phe) Accession # P10600
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7043
Especificidad de la prueba Detects TGF-beta 3 in direct ELISAs. In direct ELISAs, less than 25% cross-reactivity with recombinant amphibian TGF-beta 5 is observed, less than 10% cross-reactivity with TGF-beta 1, TGF-beta 1.2, and TGF-beta 2 is observed, and less than 5% cross-reactivity with recombinant human LAP (TGF-beta 1) is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Multi-species
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.