missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TGF-beta 3 Antibody (Brigham and Womens anti-LAP), Alexa Fluor™ 532, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-28029AF532
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
TGF-beta 3 Monoclonal antibody specifically detects TGF-beta 3 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
Especificaciones
| TGF-beta 3 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 532 | |
| ARVD, FLJ16571, TGF-beta3, TGF-beta-3, transforming growth factor beta-3, transforming growth factor, beta 3 | |
| LAP | |
| 0.1 mL | |
| Angiogenesis, Apoptosis, Biologically Active Proteins, Cancer, Cytokine Research, Tumor Suppressors | |
| 7043 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2 |
| Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay | |
| Brigham and Womens anti-LAP | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Human | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido