missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para TGF beta-2 humano

Código de producto. 17175569
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
17175569 5 × 96 pruebas cada uno
15425143 96 pruebas 1 set
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17175569

Marca: Invitrogen™ EHTGFB2X5

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Kit de ELISA tipo sándwich

El ensayo ELISA para el factor de crecimiento transformante beta2 (TGFβ2) humano cuantifica el TGFβ2 hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el TGFβ2 hu natural como recombinante.

Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para TGFβ2 humano está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original.

Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.

El factor de crecimiento de transformación humano beta 2 (TGF beta 2) es un miembro de una superfamilia de proteínas homodiméricas ligadas a disulfuro secretadas como proteínas latentes y almacenadas en la superficie celular y en la matriz extracelular. El TGF beta 2 biotactivo se libera de un complejo latente mediante el procesamiento proteolítico y los cambios de conformación. El TGF beta 2 regula la proliferación celular, el crecimiento, la diferenciación y la motilidad, así como la síntesis y deposición de la matriz extracelular y también participa en la embriogénesis, la remodelación tisular y la cicatrización de heridas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso P61812
Intervalo del ensayo De 8,23 pg/ml a 6000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 15 pg/ml
Intervalo de calibración De 15 pg/ml a 6000 pg/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Citocinas y receptores
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este kit de ELISA no muestra reactividad cruzada con ninguna de las citocinas analizadas: BDNF humano, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alfa, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, leptina (OB), MCP-1, MCP- 2, MCP-3, MDC, MIP-1 alfa, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta1, TGF-beta3, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alfa, TNF-beta, TPO, VEGF.
Suficiente para Ensayos de 5 x 96
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 7042
Símbolo de gen G-TSF,LDS4,TGF-beta2
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Tampón de lavado, Estándar, Placas de 96 pocillos con revestimiento previo, Concentrado de diluyente de ensayo, Cubiertas adhesivas para placas, Cromógeno, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Solución de parada
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 × 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogénesis
Volumen de muestra 62,5 μl de plasma; 62,5 μl de suero; 62,5 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo LDS4, TGF-beta2
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.