missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TGF-beta 2 Antibody (TGFB2/1679) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™

Código de producto. 30175145
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30175145 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30175145 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP327016JF585

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

TGF-beta 2 Monoclonal antibody specifically detects TGF-beta 2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TGF-beta 2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon TGFB2/1679
Conjugado Janelia Fluor 585
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen BSC-1 cell growth inhibitor, Cetermin, Glioblastoma-derived T-cell suppressor factor, G-TSF, MGC116892, Polyergin, TGF-beta2, TGF-beta-2, transforming growth factor beta-2, transforming growth factor, beta 2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant full-length human TGF-beta 2 protein
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Angiogenesis, Apoptosis, Biologically Active Proteins, Cancer, Cell Cycle and Replication, Cytokine Research, Tumor Suppressors
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7042
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.