Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para TGF alfa humano
Descripción
TGFalpha (aa 50) es un factor de crecimiento con una homología del 33 % a EGF, se une a EGFR, activa la fosforilación de la tirosina del receptor y estimula la proliferación celular. Juega un papel en el inicio del tumor induciendo el fenotipo transformado reversible.
Specifications
Specifications
| Número de acceso | P01135 |
| Intervalo del ensayo | De 1,37 a 1000 pg/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 3 pg/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 7039 |
| Símbolo de gen | TGFA |
| CV interensayo | < 12% |
| Show More |