missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit de ELISA para TGF alfa humano

Código de producto. 17165569
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad unitSize
17165569 5 x 96 pruebas cada uno
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17165569

Marca: Invitrogen™ EHTGFAX5

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

El ELISA del factor de crecimiento transformante (TGFα) humano cuantifica el Hu TGFα en suero, plasma o medio de cultivo celular humano.

El ELISA del factor de crecimiento transformante (TGFα) humano cuantifica el Hu TGFα en suero, plasma o medio de cultivo celular humano. El ensayo reconocerá exclusivamente el Hu TGFα natural y recombinante. Principio del método El ELISA sándwich de fase sólida de TGFα humano (inmunoensayo relacionado con enzimas) está diseñado para medir la cantidad de objetivo unido entre un par de anticuerpos adaptados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.

TGFalpha (aa 50) es un factor de crecimiento con una homología del 33 % a EGF, se une a EGFR, activa la fosforilación de la tirosina del receptor y estimula la proliferación celular. Juega un papel en el inicio del tumor induciendo el fenotipo transformado reversible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Número de acceso TGF tipo EGF; ETGF; LOC100009482; factor de crecimiento transformante alfa; RATTGFAA; TFGA; TGF a; TGF tipo 1; TGF a; Tgfa; TGFAA; TGFalpha; TGF-alfa; TGFa; Factor de crecimiento transformante; Factor de crecimiento transformante alfa; factor de crecimiento transformante alfa; factor de crecimiento transformante-alfa; wa1; wa-1; ondulado 1
Intervalo del ensayo De 1,37 a 1000 pg/ml
Sensibilidad del ensayo 3 pg/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Serum, Supernatant
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P01135
Símbolo de gen TGFA
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos
Patrón
Concentrado de diluyente de ensayo
Anticuerpo de detección biotinilado
SAV-HRP
Tampón de lavado
Cromógeno
Solución de parada
Cubiertas de placa adhesiva, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo TGF alfa
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.