Learn More
Ebro Electronic™ Termómetro de precisión TFX 430
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10739063
Click to view available options
Tipo de sonda:
Pt 100
Puntiagudo
Revestimiento de vidrio
Romo
Longitud (métrico):
109 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10739063
Marca: Ebro Electronic™ 13405438A
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Termómetro de referencia con sonda PT100 intercambiable
Termómetro de precisión modelo TFX 430. Alimentados por una batería de litio reemplazable, estos termómetros de precisión son dispositivos de medición de temperatura prácticos y estancos para una amplia gama de aplicaciones de medición y control en el laboratorio y en la industria.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EMC-Directive 2014/30/EU; EN 61326-1:2013; RoHS Directive 2011/65/EU; Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 BS EN 61326-1:2013; The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012
Diámetro de la sonda (métrico) 3 mm
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones: Laboratorio, control de temperatura, medición de aire, fluidos, sustancias dúctiles, medios agresivos y superficies, monitorización de procesos
Altura (métrico) 22 mm
Incluye Termómetro, sensor, certificado de calibración, manual de instrucciones
Longitud (métrico) 109 mm
Longitud de la sonda (métrico) 130 mm
Material ABS Plastic
Modelo TFX 430 y TPX 230
Tipo de sonda Puntiagudo
Peso (métrico) 90 g
Tipo de producto Termómetro de precisión
Almacenamiento de datos None
Temperatura máx. (imperial) 932°F
Temperatura máxima 500°C
Temperatura mín. (imperial) -148°F
Temperatura mín. (métrico) -100 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -100 °C a +500 °C
Calibrated Factory Calibrated
Para utilizar con (equipo) AG 130, AG 140, AG 150, AX 110, TPX 130, TPX 230, TPX 330
Duración de la batería Approx. 5 Years
Batería, tipo Lithium 3 V/Typ CR 2477
Exactitud ±0,05 °C/±0,09 °F
Immersion Length 120 mm
Pantalla LCD
Anchura (métrico) 54 mm