Learn More
Ebro Electronic™ Termómetro de precisión TFX 430
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10399282
Click to view available options
Tipo de sonda:
Pt 100
Puntiagudo
Revestimiento de vidrio
Romo
Longitud (métrico):
109 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10399282
Marca: Ebro Electronic™ 13405430A
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Termómetro de referencia con sonda PT100 intercambiable
Termómetro de precisión modelo TFX 430. Alimentados por una batería de litio reemplazable, estos termómetros de precisión son dispositivos de medición de temperatura prácticos y estancos para una amplia gama de aplicaciones de medición y control en el laboratorio y en la industria.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado de calibración de fábrica
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones: Termómetro de referencia para laboratorios, monitorización de temperatura, medición de aire, fluidos, materiales plásticos, superficies y ambientes agresivos
Altura (métrico) 22 mm
Incluye Termómetro, certificado de calibración, manual de instrucciones
Longitud (métrico) 109 mm
Material Plastic
Modelo TFX 430
Tipo de sonda Pt 100
Resolución 0.01°C from −10.00°C to 199.99°C, 0.1°C remaining range
Peso (métrico) Aprox. 90 g
Tipo de producto Termómetro de precisión
Almacenamiento de datos None
Temperatura máx. (imperial) 932°F
Temperatura máxima 500°C
Temperatura mín. (imperial) -148°F
Temperatura mín. (métrico) -100 °C
Intervalo de temperatura (métrico) De -100 °C a +500 °C
Calibrated Sí
Para utilizar con (equipo) AG 130, AG 140, AG 150, AX 110, TPX 130, TPX 230, TPX 330
Duración de la batería Aprox. 5 años
Batería, tipo Litio 3 V/tipo CR 2477
Exactitud ±0,05 °C de -50 °C a 199,99 °C; ±0,2 °C para el intervalo de medición restante
Pantalla LCD
Anchura (métrico) 54 mm
Clasificación IP IP 67