Learn More
Ebro Electronic™ Serie de termómetros centrales TFX
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11763509
Click to view available options
Tipo de sonda:
Fijo
Puntiaguda, sensor Pt 1000
Puntiagudo
Revestimiento de vidrio
Romo
Incluye:
Cable de silicona
Sin cable
Termómetro, sensor, certificado de calibración, manual de instrucciones
Modelo:
TFX 410
TFX 410-1 y TPX 100
TFX 410-1 y TPX 200
TFX 410-1 y TPX 200-40
TFX 410-1 y TPX 300
TFX 410-1 y TPX 400
TFX 410-1 y TPX 400-15
TFX 410-1 y TPX 440
TFX 420 + TPX 200
TFX 420 + TPX 400
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11763509
Marca: Ebro Electronic™ 13405416A
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Termómetro preciso y muy robusto con una gran pantalla
Termómetro para diversas aplicaciones en alimentos, laboratorio, uso industrial. Todos los termómetros incluyen un certificado de calibración de fábrica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad CE EN 13485, EN 12830
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Para panaderías, carnicerías e industria alimentaria
Altura (métrico) 109 mm
Incluye Termómetro, sensor, certificado de calibración, manual de instrucciones
Longitud (métrico) 54 mm
Material Plástico ABS
Modelo TFX 410-1 y TPX 400
Tipo de sonda Puntiagudo
Resolución 0,1 °C
Peso (métrico) 90 g
Tipo de producto Termómetro de precisión básico
Almacenamiento de datos None
Descripción With silicone cable
Temperatura máx. (imperial) 572 °F
Temperatura máxima 300 °C
Temperatura mín. (imperial) -58 °F
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +300°C o de -50 °C a +400 °C
Calibrated Factory Calibrated
Para utilizar con (equipo) AG 130, AG 140, AG 150, AG 160, AX 100
Duración de la batería Approx. 5 Years
Batería, tipo Lithium 3 V/Typ CR 2477
Exactitud ± 0,3 °C
Immersion Length 120 mm
Pantalla LCD
Anchura (métrico) 22 mm