Learn More
Ebro Electronic™ Serie de termómetros centrales TFX
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10680323
Change view
Click to view available options
Tipo de sonda:
Fijo
Puntiaguda, sensor Pt 1000
Puntiagudo
Revestimiento de vidrio
Romo
Incluye:
Cable de silicona
Sin cable
Termómetro, sensor, certificado de calibración, manual de instrucciones
Modelo:
TFX 410
TFX 410-1 y TPX 100
TFX 410-1 y TPX 200
TFX 410-1 y TPX 200-40
TFX 410-1 y TPX 300
TFX 410-1 y TPX 400
TFX 410-1 y TPX 400-15
TFX 410-1 y TPX 440
TFX 420 + TPX 200
TFX 420 + TPX 400
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. Tipo de sonda Incluye Modelo unitSize
10680323 Romo Termómetro, sensor, certificado de calibración, manual de instrucciones TFX 410-1 y TPX 100 1 PCS
10769598 Puntiagudo Termómetro, sensor, certificado de calibración, manual de instrucciones TFX 410-1 y TPX 400-15 1 PCS
10779598 Puntiagudo Termómetro, sensor, certificado de calibración, manual de instrucciones TFX 410-1 y TPX 440 1 PCS
11733499 Puntiaguda, sensor Pt 1000 Termómetro, sensor, certificado de calibración, manual de instrucciones TFX 420 + TPX 400 1 PCS
10362643 Puntiaguda, sensor Pt 1000 Termómetro, sensor, certificado de calibración, manual de instrucciones TFX 420 + TPX 200 1 PCS
10694273 Fijo Cable de silicona TFX 410 cada uno
11763509 Puntiagudo Termómetro, sensor, certificado de calibración, manual de instrucciones TFX 410-1 y TPX 400 1 PCS
10555699 Puntiagudo Termómetro, sensor, certificado de calibración, manual de instrucciones TFX 410-1 y TPX 200-40 cada uno
10535902 Revestimiento de vidrio Termómetro, sensor, certificado de calibración, manual de instrucciones TFX 410-1 y TPX 300 cada uno
11773509 Romo Sin cable TFX 410-1 y TPX 200 1 PCS
10 options
Código de producto. 10680323
Marca: Ebro Electronic™ 13405417A
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Termómetro preciso y muy robusto con una gran pantalla
Termómetro para diversas aplicaciones en alimentos, laboratorio, uso industrial. Todos los termómetros incluyen un certificado de calibración de fábrica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado de calibración de fábrica en 3 puntos
Desechables Single-use
Para utilizar con (aplicación) Para panaderías, carnicerías e industria alimentaria
Altura (métrico) 109 mm
Incluye Termómetro, sensor, certificado de calibración, manual de instrucciones
Longitud (métrico) 54 mm
Longitud de la sonda (métrico) 120 mm
Material Stainless Steel, Plastic
Modelo TFX 410-1 y TPX 100
Tipo de sonda Romo
Resolución 0,1 °C
Peso (métrico) Aprox. 90 g
Tipo de producto Termómetro de precisión básico
Almacenamiento de datos None
Descripción Without cable
Temperatura máx. (imperial) 572 °F
Temperatura máxima 300 °C
Temperatura mín. (imperial) -58 °F
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +300 °C
Calibrated Sí
Para utilizar con (equipo) AG 130, AG 140, AG 150, AG 160, AX 100
Duración de la batería Aprox. 5 años
Batería, tipo Batería de litio intercambiable de 3,0 V
Exactitud ±0,3 °C
Immersion Length 120 mm
Pantalla LCD
Anchura (métrico) 22 mm
Clasificación IP IP 67