missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TFPT Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15764991 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15764991 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15764991 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA557094

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: RLHQVQRITR RLQQERRFLM RVLDSYGDDY RASQFTIVLE DEGSQGTDAP TPGNAENEPP EKETLS Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 94%, Rat - 92%.

TFPT component of the chromatin-remodeling INO80 complex which, in addition to chromatin remodeling implicated in crucial functions such as DNA repair, checkpoint regulation, DNA replication, telomemere maintenance and chromosome segregation. This protein appears to promote apoptosis in a TP53/p53-independent manner.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TFPT
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica TFPT
N.º de referencia del gen P0C1Z6
Alias de gen 2400004F01Rik; AI450389; amida; amida, partner of the E2A; FB1; INO80 complex subunit F; INO80F; Protein amida; Protein FB1; TCF3 (E2A) fusion partner; TCF3 (E2A) fusion partner (in childhood Leukemia); TCF3 fusion partner; TCF3 fusion partner homolog; Tfpt
Símbolos de los genes TFPT
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human TFPT. Recombinant protein control fragment (Product #RP-95483).
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29844
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.