missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ TFPI Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 11538840
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
Código de producto. Cantidad unitSize
11538840 1 mg 1 miligramo
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 11538840

Marca: Invitrogen™ PA143059

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Sheep Polyclonal Antibody

PA1-43059 detects Tissue Factor Pathway Inhibitor in human samples. PA1-43059 has successfully been used in Western blot and ELISA applications. PA1-43059 was derived from human tissue factor pathway inhibitor.

Tissue factor pathway inhibitor (TFPI), also known as lipoprotein-associated coagulation inhibitor, is a protease inhibitor that regulates the tissue factor (TF)-dependent pathway of blood coagulation. TFPI is glycosylated and predominantly found in the vascular endothelium and plasma in both free forms and complexed with plasma lipoproteins. The coagulation process initiates with the formation of a factor VIIa-TF complex, which proteolytically activates additional proteases (factors IX and X) and ultimately leads to the formation of a fibrin clot. TFPI inhibits the activated factor X and VIIa-TF proteases in an autoregulatory loop.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno TFPI
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 9.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 50% water with 50% glycerol and no preservative
génica TFPI
N.º de referencia del gen P10646
Alias de gen A630013F22Rik; anti-convertin; AW552122; EPI; Extrinsic pathway inhibitor; LACI; Lipoprotein-associated coagulation inhibitor; OTTHUMP00000163472; OTTHUMP00000205431; TFI; TFPI; TFPI1; Tissue factor pathway inhibitor; tissue factor pathway inhibitor (lipoprotein-associated coagulation inhibitor)
Símbolos de los genes TFPI
Especie del huésped Sheep
Inmunógeno Human Tissue Factor Pathway Inhibitor.
Método de purificación SDS-PAGE
Cantidad 1 mg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7035
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.