missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
TFPI Monoclonal Antibody (OTI3B1), TrueMAB™, OriGene
Descripción
TFPI Monoclonal antibody specifically detects TFPI in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | TFPI |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI3B1 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| génica | Angptl1 |
| N.º de referencia del gen | O95841 |
| Alias de gen | A630013F22Rik; anti-convertin; AW552122; EPI; Extrinsic pathway inhibitor; LACI; Lipoprotein-associated coagulation inhibitor; OTTHUMP00000163472; OTTHUMP00000205431; TFI; TFPI; TFPI1; Tissue factor pathway inhibitor; tissue factor pathway inhibitor (lipoprotein-associated coagulation inhibitor) |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?