missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TFPI Monoclonal Antibody (OTI2B10), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17596163
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17596163 100 μL 100 microlitros
17516173 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17596163 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA806093

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Tissue factor pathway inhibitor (TFPI), also known as lipoprotein-associated coagulation inhibitor, is a protease inhibitor that regulates the tissue factor (TF)-dependent pathway of blood coagulation. TFPI is glycosylated and predomitly found in the vascular endothelium and plasma in both free forms and complexed with plasma lipoproteins. The coagulation process initiates with the formation of a factor VIIa-TF complex, which proteolytically activates additional proteases (factors IX and X) and ultimately leads to the formation of a fibrin clot. TFPI inhibits the activated factor X and VIIa-TF proteases in an autoregulatory loop.

Especificaciones

Antígeno TFPI
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2B10
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica TFPI
N.º de referencia del gen P10646
Alias de gen EPI, LACI, TFI, TFPI1
Símbolos de los genes TFPI
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 29-304 of human TFPI produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 7035
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.